Läs mer
3,5-Dimethoxybenzaldehyde, 98%
Produktkod. 11462058
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11462058 5 g 5g
11472058 25 g 25g
11482058 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462058 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15109.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7311-34-4 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
3,5-Dimetoxibensaldehyd används som byggsten i organisk syntes. Det används för att framställa isomera hyperförgrenade polyeterketoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3,5-Dimetoxibensaldehyd används som byggsten i organisk syntes. Det används för att framställa isomera hyperförgrenade polyeterketoner.
Löslighet
Löslig i het metanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7311-34-4
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD00003366
InChI-nyckel VFZRZRDOXPRTSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxybenzaldehyd, pubchem2645, 3,5 dimethoxybenzaldehyde, acmc-1bhx6, 3,5 dimethoxylbenzaldehyde, 3,5 dimethoxy benzaldehyde, 3,5-dimethoxy benzaldehyde, ghl.pd_mitscher_leg0.694
PubChem CID 81747
IUPAC-namn 3,5-dimetoxibensaldehyd
LEDER COC1=CC(C=O)=CC(OC)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethoxybenzaldehyde
Smältpunkt 44°C to 48°C
Kokpunkt 115°C to 118°C (1 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 2042374
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in hot methanol. Insoluble in water.
Formel vikt 166.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.