Läs mer
3,5-Dimetoxibinasaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dimethoxybenzaldehyde |
| CAS | 7311-34-4 |
| Molekylformel | C9H10O3 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | NSC 62667 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-11-8-3-7(6-10)4-9(5-8)12-2/h3-6H,1-2H3 |
| LEDER | COc1cc(OC)cc(C=O)c1 |
| IUPAC-namn | 3,5-dimetoxibensaldehyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.17 |
| Formel vikt | 166.063 |