Läs mer
3,5-Dimetoxibinasaldehyd, TRC
Produktkod. 30375857
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30375857 1 g
1 options
Produktkod. 30375857 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4696301G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethoxybenzaldehyde
CAS 7311-34-4
Molekylformel C9H10O3
Kvantitet 1 g
Synonym NSC 62667
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c1-11-8-3-7(6-10)4-9(5-8)12-2/h3-6H,1-2H3
LEDER COc1cc(OC)cc(C=O)c1
IUPAC-namn 3,5-dimetoxibensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 166.17
Formel vikt 166.063