Läs mer
3,5-dimetoxibenenboronsyra, 98 %
Produktkod. 15419737
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15419737 5 g 5g
15409737 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15419737 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52965.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
CAS: 192182-54-0 | C8H11BO4 | 181,982 g/mol
3,5-Dimetoxibensenboronsyra används som reaktant för palladiumkatalyserade kopplingsreaktioner, framställning av bensopyranonderivat som positiva GABAA-receptormodulatorer, framställning av arylalkener via trekomponentskoppling katalyserad av palladium- och Suzuki-Miyaura-koppling. Det används också som reaktant för rodiumkatalyserad cyanering med N-cyano-N-fenyl-p-metylbensensulfonamid och framställning av bisfosfonat-inhibitorer av humant farnesylpyrofosfatsyntas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3,5-dimetoxibensenboronsyra används som reaktant för palladiumkatalyserade kopplingsreaktioner, framställning av bensopyranonderivat som positiva GABAA-receptormodulatorer, framställning av arylalkener via trekomponentskoppling katalyserad av palladium- och Suzuki-Miyaura-koppling. Det används också som reaktant för rodiumkatalyserad cyanering med N-cyano-N-fenyl-p-metylbensensulfonamid och framställning av bisfosfonat-inhibitorer av humant farnesylpyrofosfatsyntas.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 192182-54-0
Molekylformel C8H11BO4
Molekylvikt (g/mol) 181.982
MDL-nummer MFCD03095127
InChI-nyckel XUIURRYWQBBCCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethoxybenzeneboronic acid, 3,5-dimethoxyphenyl boronic acid, 3,5-dimethoxyphenylboronicacid, boronic acid, 3,5-dimethoxyphenyl, pubchem1827, acmc-1c82c, ksc174i6h, 3,5-dimethoxy phenyl boronic acid, 3,5-dimethoxyphenylboronic acid, boronic acid, b-3,5-dimethoxyphenyl
PubChem CID 4374257
IUPAC-namn (3,5-dimetoxifenyl)borsyra
LEDER B(C1=CC(=CC(=C1)OC)OC)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethoxybenzeneboronic acid
Smältpunkt 205 °C till 207 °C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslig i metanol.
Formel vikt 181.98
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.