Läs mer
3,5-Dimethoxybenzyl alcohol, 99%
Produktkod. 11486197
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11486197 5 g 5g
11476197 1 g 1g
11496197 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11486197 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25138.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 705-76-0 | C9H12O3 | 168.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 705-76-0
Molekylformel C9H12O3
Molekylvikt (g/mol) 168.19
MDL-nummer MFCD00004641
InChI-nyckel AUDBREYGQOXIFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethoxybenzyl alcohol, 3,5-dimethoxyphenyl methanol, 3,5-dimethoxybenzylalcohol, benzenemethanol, 3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxy benzyl alcohol, 3,5-dimethoxyphenyl methan-1-ol, 3,5-dimethoxybenzyl alcohole, pubchem7732, 3,5-dimethoxy-benzylalcohol, 3,5-dimethoxy benzylalcohol
PubChem CID 69718
IUPAC-namn (3,5-dimetoxifenyl)metanol
LEDER COC1=CC(OC)=CC(CO)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethoxybenzyl alcohol
Smältpunkt 46°C to 50°C
Kokpunkt 183°C to 186°C (20 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1866305
Formel vikt 168.19
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.