Läs mer
3,5-Dimethoxybenzyl Alcohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dimethoxybenzyl Alcohol |
| CAS | 705-76-0 |
| Molekylformel | C9H12O3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 3,5-Dimethoxybenzenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O3/c1-11-8-3-7(6-10)4-9(5-8)12-2/h3-5,10H,6H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1cc(CO)cc(OC)c1 |
| IUPAC-namn | (3,5-dimethoxyphenyl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.19 |
| Formel vikt | 168.0786 |