Läs mer
3,5-dimetoxibensylbromid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10694545 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10694545 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10694545 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 427340050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 877-88-3 | C9H11BrO2 | 231.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dimethoxybenzyl bromide
CAS 877-88-3
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 69 °C till 70 °C
Färg Vitt till brunt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C9H11BrO2
Linjär formel (CH30)2C6H3CH2Br
MDL-nummer MFCD01321368
Kvantitet 5 g
Synonym 3,5-dimethoxybenzyl bromide, 1-bromomethyl-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-dimethoxybenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxy benzyl bromide, alpha-bromo-3,5-dimethoxytoluene, 5-bromomethyl-1,3-dimethoxybenzene, 5-bromomethyl resorcinol dimethyl ether, pubchem13588, acmc-209qq1
InChI-nyckel BTHIGJGJAPYFSJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC(=CC(=C1)CBr)OC
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-3,5-dimetoxibensen
Molekylvikt (g/mol) 231.08
PubChem CID 1274490
Formel vikt 231.08
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,5-Dimethoxybenzyl bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.