Läs mer
3,5-Dimethoxybenzyl Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dimethoxybenzyl Bromide |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11BrO2/c1-11-8-3-7(6-10)4-9(5-8)12-2/h3-5H,6H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 229.9942 |