Läs mer
3,5-Dimethoxybenzylamine, 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 11925311 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11925311 25 g 25g
11601409 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11925311 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 437800250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 34967-24-3
Molekylformel C9H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 167.208
InChI-nyckel YGZJTYCCONJJGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethoxybenzylamine, 3,5-dimethoxybenzyl amine, 3,5-dimethoxyphenyl methanamine, 1-3,5-dimethoxyphenyl methanamine, 3,5-dimethoxy benzyl amine, 3,5-dimethoxyphenyl methylamine, benzenemethanamine, 3,5-dimethoxy, pubchem7393, 3,5-dimethoxy benzylamine, 3,5-dimethoxy-benzylamine
PubChem CID 420973
IUPAC-namn (3,5-dimethoxyphenyl)methanamine
LEDER COC1=CC(=CC(=C1)CN)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dimethoxybenzylamine
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow or White
Densitet 1.11g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 167.21
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,5-Dimethoxybenzylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.