Läs mer
3,5-Dimethoxybenzylamine, 98%
Produktkod. 15416978
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15416978 5 g 5g
15426978 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15416978 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60503.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 34967-24-3 | C9H13NO2 | 167.208 g/mol
3,5-dimetoxibensylamin användes vid framställning av trisammoniumtris(hexafluorfosfat)salt. Det användes också i syntesen av väldefinierade, homogena [n]rotaxaner (n upp till 11) genom en mallstyrd termodynamisk klippningsmetod.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3,5-dimetoxibensylamin användes vid framställning av trisammoniumtris(hexafluorfosfat)salt. Det användes också i syntesen av väldefinierade, homogena [n]rotaxaner (n upp till 11) genom en mallstyrd termodynamisk klippningsmetod.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara i rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34967-24-3
Molekylformel C9H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 167.208
MDL-nummer MFCD00052813
InChI-nyckel YGZJTYCCONJJGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethoxybenzylamine, 3,5-dimethoxybenzyl amine, 3,5-dimethoxyphenyl methanamine, 1-3,5-dimethoxyphenyl methanamine, 3,5-dimethoxy benzyl amine, 3,5-dimethoxyphenyl methylamine, benzenemethanamine, 3,5-dimethoxy, pubchem7393, 3,5-dimethoxy benzylamine, 3,5-dimethoxy-benzylamine
PubChem CID 420973
IUPAC-namn (3,5-dimetoxifenyl)metanamin
LEDER COC1=CC(=CC(=C1)CN)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethoxybenzylamine
Smältpunkt 35°C to 37°C
Densitet 1.106
Kokpunkt 94°C to 96°C
Flampunkt 113°C (235°F)
Brytningsindex 1.542
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3259
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 167.21
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.