Läs mer
3,5-dimetoxyiodonbensen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dimethoxyiodobenzene |
| CAS | 25245-27-6 |
| Molekylformel | C8 H9 I O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,3-Dimethoxy-5-iodobenzene, 1-Iodo-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-Dimethoxy-1-iodobenzene, 3,5-Dimethoxyphenyl Iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9IO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,1-2H3 |
| LEDER | COc1cc(I)cc(OC)c1 |
| IUPAC-namn | 1-jod-3,5-metoxibensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 264.06 |
| Formel vikt | 263.965 |