Läs mer
3,5-dimetoxyiodonbensen, TRC
Produktkod. 30372234
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30372234 5 g
1 options
Produktkod. 30372234 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4606405G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethoxyiodobenzene
CAS 25245-27-6
Molekylformel C8 H9 I O2
Kvantitet 5 g
Synonym 1,3-Dimethoxy-5-iodobenzene, 1-Iodo-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-Dimethoxy-1-iodobenzene, 3,5-Dimethoxyphenyl Iodide
InChI formel InChI=1S/C8H9IO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,1-2H3
LEDER COc1cc(I)cc(OC)c1
IUPAC-namn 1-jod-3,5-metoxibensen
Molekylvikt (g/mol) 264.06
Formel vikt 263.965