Läs mer
3,5-dimetoxifenol, 98 %
Produktkod. 11495946
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495946 10 g 10g
11405956 50 g 50g
11415956 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495946 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22283.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 500-99-2 | C8H10O3 | 154,17 g/mol
3,5-dimetoxifenol är en markör för förgiftning från Taxus baccata.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3,5-dimetoxifenol är en markör för förgiftning från Taxus baccata.
Löslighet Löslig i metanol, etanol
, bensen, vatten (något) och kloroform.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, luft, ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 500-99-2
Molekylformel C8H10O3
Molekylvikt (g/mol) 154.17
MDL-nummer MFCD00008388
InChI-nyckel XQDNFAMOIPNVES-UHFFFAOYSA-N
Synonym taxicatigenin, phenol, 3,5-dimethoxy, phloroglucinol dimethyl ether, 1-hydroxy-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-dimethoxy phenol, unii-23uxw8136a, phenol,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxy-phenol, pubchem16421, acmc-209kk2
PubChem CID 10383
IUPAC-namn 3,5-dimetoxifenol
LEDER COC1=CC(OC)=CC(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethoxyphenol
Smältpunkt 45 °C till 47 °C
Kokpunkt 172 °C till 175 °C (17 mmHg)
Flampunkt 78 °C (173 °F)
Kvantitet 10 g
Beilstein 1239156
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i metanol, etanol, bensen, vatten (lite) och kloroform.
Formel vikt 154.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.