Läs mer
3,5-Dimetoxyfenol, TRC
Produktkod. 30009589
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet
30009589 10 g
30011307 100 g
30004741 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30009589 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD46101510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 500-99-2
Molekylformel C8 H10 O3
Molekylvikt (g/mol) 154.16
Synonym 1-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzene, NSC 70955, Phloroglucinol Dimethyl Ether, Taxicatigenin;
IUPAC-namn 3,5-dimetoxifenol
LEDER COc1cc(O)cc(OC)c1
Specifica
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethoxyphenol
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H10O3/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5,9H,1-2H3
Formel vikt 154.063
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.