Läs mer
3,5-Dimetoxyfenol, TRC
Produktkod. 30011307
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011307 100 g
30009589 10 g
30004741 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011307 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD461015100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 500-99-2
Molekylformel C8 H10 O3
Molekylvikt (g/mol) 154.16
Synonym 1-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzene, NSC 70955, Phloroglucinol Dimethyl Ether, Taxicatigenin;
IUPAC-namn 3,5-dimetoxifenol
LEDER COc1cc(O)cc(OC)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethoxyphenol
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C8H10O3/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5,9H,1-2H3
Formel vikt 154.063