Läs mer
(3,5-Dimethoxyphenyl)acetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3,5-Dimethoxyphenyl)acetonitrile |
| CAS | 13388-75-5 |
| Molekylformel | C10H11NO2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 3,5-Dimethoxy-benzeneacetonitrile, 3,5-Dimethoxybenzyl Cyanide, NSC 245126 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO2/c1-12-9-5-8(3-4-11)6-10(7-9)13-2/h5-7H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1cc(CC#N)cc(OC)c1 |
| IUPAC-namn | 2-(3,5-dimethoxyphenyl)acetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.2 |
| Formel vikt | 177.079 |