Läs mer
3,5-dimetoxyfenylisotiocyanat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dimethoxyphenyl Isothiocyanate |
| CAS | 104968-58-3 |
| Molekylformel | C9H9NO2S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO2S/c1-11-8-3-7(10-6-13)4-9(5-8)12-2/h3-5H,1-2H3 |
| LEDER | COC1=CC(=CC(=C1)N=C=S)OC |
| IUPAC-namn | 1-isotiocyanato-3,5-dimetoxibensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.24 |
| Formel vikt | 195.0354 |