Läs mer
3,5-dimetoxyfenylisotiocyanat, TRC
Produktkod. 30381210
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30381210 50 mg
1 options
Produktkod. 30381210 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD48124850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethoxyphenyl Isothiocyanate
CAS 104968-58-3
Molekylformel C9H9NO2S
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9NO2S/c1-11-8-3-7(10-6-13)4-9(5-8)12-2/h3-5H,1-2H3
LEDER COC1=CC(=CC(=C1)N=C=S)OC
IUPAC-namn 1-isotiocyanato-3,5-dimetoxibensen
Molekylvikt (g/mol) 195.24
Formel vikt 195.0354