Läs mer
3,5-Dimethoxyphenylacetic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dimethoxyphenylacetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 6512-32-9 |
| Molekylformel | C11H14O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O4/c1-13-9-4-8(6-11(12)15-3)5-10(7-9)14-2/h4-5,7H,6H2,1-3H3 |
| LEDER | COC1=CC(=CC(=C1)CC(=O)OC)OC |
| IUPAC-namn | methyl 2-(3,5-dimethoxyphenyl)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.22 |
| Formel vikt | 210.0892 |