Läs mer
3,5-Dimethoxypyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dimethoxypyridine |
| CAS | 18677-48-0 |
| Molekylformel | C7 H9 N O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO2/c1-9-6-3-7(10-2)5-8-4-6/h3-5H,1-2H3 |
| LEDER | COc1cncc(OC)c1 |
| IUPAC-namn | 3,5-dimethoxypyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 139.15 |
| Formel vikt | 139.0633 |