Läs mer
3,5-Dimethoxystilbene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dimethoxystilbene |
| CAS | 21956-56-9 |
| Molekylformel | C16H16O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O2/c1-17-15-10-14(11-16(12-15)18-2)9-8-13-6-4-3-5-7-13/h3-12H,1-2H3/b9-8+ |
| LEDER | COc1cc(OC)cc(\C=C\c2ccccc2)c1 |
| IUPAC-namn | 1,3-dimethoxy-5-[(E)-2-phenylethenyl]benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.3 |
| Formel vikt | 240.115 |