Läs mer
3,5-dimetoxytoluen, 98 %
Produktkod. 11300244
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11300244 25 g 25g
11380234 1 g 1g
11390234 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11300244 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00809.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
CAS: 4179-19-5 | C9H12O2 | 152,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4179-19-5
Molekylformel C9H12O2
Molekylvikt (g/mol) 152.19
MDL-nummer MFCD00015435
InChI-nyckel RIZBLVRXRWHLFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethoxytoluene, orcinol dimethyl ether, benzene, 1,3-dimethoxy-5-methyl, 5-methylresorcinol dimethyl ether, 3,5-dimethoxy toluene, toluene, 3,5-dimethoxy, 1,3-dimethoxy-5-methyl-benzene, pubchem17775, acmc-1ak5i
PubChem CID 77844
IUPAC-namn 1,3-dimetoxi-5-metylbensen
LEDER COC1=CC(OC)=CC(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethoxytoluene
Densitet 1.039
Kokpunkt 244 °C
Flampunkt 101 °C (213 °F)
Odör Aromatisk
Brytningsindex 1.5225
Kvantitet 25 g
Beilstein 2043558
Formel vikt 152.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.