Läs mer
3,5-Dimethoxytoluene, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10504334 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
1g; Glass bottle
Produktkod.
10504334 1g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10504334 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 391190010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dimethoxytoluene
CAS 4179-19-5
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Densitet 1.0390g/mL, 1.039
Kokpunkt 244.0°C
Flampunkt 102°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C9H12O2
Linjär formel CH3C6H3(OCH3)2
Brytningsindex 1.5210 to 1.5230 (20°C, 589nm)
MDL-nummer MFCD00015435
Kvantitet 1g
Synonym 3,5-dimethoxytoluene, orcinol dimethyl ether, benzene, 1,3-dimethoxy-5-methyl, 5-methylresorcinol dimethyl ether, 3,5-dimethoxy toluene, toluene, 3,5-dimethoxy, 1,3-dimethoxy-5-methyl-benzene, pubchem17775, acmc-1ak5i
InChI-nyckel RIZBLVRXRWHLFA-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC(OC)=CC(C)=C1
IUPAC-namn 1,3-dimethoxy-5-methylbenzene
Molekylvikt (g/mol) 152.19
PubChem CID 77844
Formel vikt 152.19
Procent renhet 99%