Läs mer
3,5-dimetoxytoluen, TRC
Produktkod. 30374398
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30374398 5 g
1 options
Produktkod. 30374398 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4763685G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethoxytoluene
CAS 4179-19-5
Molekylformel C9H12O2
Kvantitet 5 g
Synonym 1,3-Dimethoxy-5-methylbenzene, 1-Methyl-3,5-dimethoxybenzene, 5-Methyl-1,3-dimethoxybenzene, 5-Methylresorcinol Dimethyl Ether, NSC 72352, Orcinol Dimethyl Ether
InChI formel InChI=1S/C9H12O2/c1-7-4-8(10-2)6-9(5-7)11-3/h4-6H,1-3H3
LEDER COc1cc(C)cc(OC)c1
Molekylvikt (g/mol) 152.19
Formel vikt 152.0837