missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3,5-Dimethyl-1-adamantanol, TRC

Produktkod. 30134818
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134818 250 mg
30005241 100 mg
30003595 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30134818 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD470580250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 707-37-9
Molekylformel C12 H20 O
Molekylvikt (g/mol) 180.29
Synonym 1-Hydroxy-3,5-dimethyladamantane, Memantine Related Compound B (USP)
IUPAC-namn 3,5-dimethyladamantan-1-ol
LEDER CC12CC3CC(C)(C1)CC(O)(C3)C2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Hydroxy-3,5-dimethyladamantane
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H20O/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9,13H,3-8H2,1-2H3
Formel vikt 180.1514
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.