Läs mer
(3,5-dimetyl-1-fenyl-lH-pyrazol-4-yl)metanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3175092
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11300667 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10225964 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11300667 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC48009CB
Kemiska identifierare
CAS 58789-53-0
Molekylformel C12H14N2O
Molekylvikt (g/mol) 202.257
MDL-nummer MFCD06202725
InChI-nyckel JMWWSNPRAOYPSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 3,5-dimethyl-1-phenylpyrazol-4-yl methanol, 1h-pyrazole-4-methanol,3,5-dimethyl-1-phenyl, 3,5-dimethyl-1-phenylpyrazol-4-yl methan-1-ol
PubChem CID 2526674
IUPAC-namn (3,5-dimetyl-l-fenylpyrazol-4-yl)metanol
LEDER CC1=C(C(=NN1C2=CC=CC=C2)C)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3, 5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 202.26
Procent renhet 97%