Läs mer
3,5-dimetyl-1-fenyl-1H-pyrazol-4-karbonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10470564
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10470564 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10470564 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC48016DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
CAS 23198-55-2
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C12H11N3
MDL-nummer MFCD08435888
Kvantitet 1 g
Synonym 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 1h-pyrazole-4-carbonitrile,3,5-dimethyl-1-phenyl
InChI-nyckel WOFAIVGOIVCZJJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C(=NN1C2=CC=CC=C2)C)C#N
IUPAC-namn 3,5-dimetyl-l-fenylpyrazol-4-karbonitril
Molekylvikt (g/mol) 197.241
PubChem CID 12208701
Formel vikt 197.24
Procent renhet 97%