Läs mer
3,5-dimetyl-1-fenyl-1H-pyrazol-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10496082
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10496082 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10793433 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10683435 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10496082 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00744CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 61226-19-5
Molekylformel C12H11N2O2
Molekylvikt (g/mol) 215.23
MDL-nummer MFCD02656670
InChI-nyckel LPYTYYLNGJGJGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 4-carboxy-3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,3,5-dimethyl-1-phenyl, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 3,5-dimethyl-1-phenyl, 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbox ylic acid
PubChem CID 612275
LEDER CC1=NN(C(C)=C1C([O-])=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 3,5-dimetyl-l-fenylpyrazol-4-karboxylsyra
Formel vikt 216.24
Procent renhet 97%