Läs mer
3,5-dimetyl-1-fenyl-1H-pyrazol-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10793433
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10793433 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10496082 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10683435 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10793433 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00744DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 61226-19-5
Molekylformel C12H11N2O2
Molekylvikt (g/mol) 215.23
MDL-nummer MFCD02656670
InChI-nyckel LPYTYYLNGJGJGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 4-carboxy-3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,3,5-dimethyl-1-phenyl, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 3,5-dimethyl-1-phenyl, 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbox ylic acid
PubChem CID 612275
LEDER CC1=NN(C(C)=C1C([O-])=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 3,5-dimetyl-1-fenyl-lH-pyrazol-4-karboxylat
Formel vikt 216.24
Procent renhet 97%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.