Läs mer
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole |
| CAS | 1131-16-4 |
| Molekylformel | C11H12N2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-Phenyl-3,5-dimethylpyrazole, 3,5-Dimethyl-1-phenylpyrazole, 3,5-Dimethyl-N-phenylpyrazole |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2/c1-9-8-10(2)13(12-9)11-6-4-3-5-7-11/h3-8H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1cc(C)n(n1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 3,5-dimethyl-1-phenylpyrazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.23 |
| Formel vikt | 172.1 |