Läs mer
3,5-dimetyl-1-fenylpyrazol-4-karboxaldehyd, 99 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10062011 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10062011 5 g Glasflaska 5g
10131231 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10062011 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 408520050
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 22042-79-1
Molekylformel C12H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 200.24
MDL-nummer MFCD00051396
InChI-nyckel VOMRTQQGXWPTJK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 89179
IUPAC-namn 3,5-dimetyl-l-fenylpyrazol-4-karbaldehyd
LEDER CC1=C(C(=NN1C2=CC=CC=C2)C)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dimethyl-1-phenylpyrazole-4-carboxaldehyde
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 125 °C till 128 °C
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Synonym 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3,5-dimethyl-1-phenylpyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3,5-dimethyl-1-phenyl, 3,5-dimethyl-1-phenyl-pyrazole-4-carbaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,3,5-dimethyl-1-phenyl, 3,5-dimethyl-4-formyl-1-phenylpyrazole, 3,5-dimethyl-1-phenyl-4-pyrazolecarboxaldehyde, 3?5-dimethyl-1-phenylpyrazole-4-carboxaldehyde, 3,5-dimethyl-1-phenyl 1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde #
Formel vikt 200.24
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,5-Dimethyl-1-phenylpyrazole-4-carboxaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.