Läs mer
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine |
| CAS | 5272-86-6 |
| Molekylformel | C5H9N3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9N3/c1-3-5(6)4(2)8-7-3/h6H2,1-2H3,(H,7,8) |
| LEDER | Cc1n[nH]c(C)c1N |
| IUPAC-namn | 3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 111.15 |
| Formel vikt | 111.0796 |