Läs mer
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-acetic acid, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15595936 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15595936 1 g 1g
15505946 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15595936 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 456950010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 16034-49-4
Molekylformel C7H9N2O2
Molekylvikt (g/mol) 153.16
MDL-nummer MFCD00297249
InChI-nyckel JYSWEDYPQJOEPO-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl acetic acid, 3,5-dimethyl-pyrazol-1-yl-acetic acid, 3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl acetic acid, 3,5-dimethylpyrazol-1-yl acetic acid, 1h-pyrazole-1-acetic acid, 3,5-dimethyl, 3-nitro-benzene-thiol, 3,5-dimethyl-1h-pyrazole-1-acetic acid, 1h-pyrazole-1-aceticacid, 3,5-dimethyl, 2-3,5-dimethylpyrazolyl acetic acid, 3,5-dimethyl-pyrazol-1-yl acetic acid
PubChem CID 572875
IUPAC-namn 2-(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)acetic acid
LEDER CC1=NN(CC([O-])=O)C(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-acetic acid
Smältpunkt 186.0°C to 188.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 154.17
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-acetic acid, 95%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.