Läs mer
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxamide, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11469100
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11469100 50 g 50g
11459100 10 g 10g
11479100 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469100 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14523.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 934-48-5
Molekylformel C6H9N3O
Molekylvikt (g/mol) 139.158
MDL-nummer MFCD00003126
InChI-nyckel AKRDSDDYNMVKCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-1h-pyrazole-1-carboxamide, 1h-pyrazole-1-carboxamide, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylpyrazolecarboxamide, acmc-20anc7, timtec-bb sbb004176, 1-carbamoyl-3,5-dimethylpyrazole, 3,5-dimethyl-1-carbamoylpyrazole, 1-carboxamido-3,5-dimethylpyrazole, 3,5-dimethyl-1-pyrazolecarboxamide, 3,5-dimethylpyrazole-1-carboxyamide
PubChem CID 70280
IUPAC-namn 3,5-dimethylpyrazole-1-carboxamide
LEDER CC1=CC(=NN1C(=O)N)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxamide
Smältpunkt 112°C to 114°C
Kvantitet 50 g
Beilstein 123422
Formel vikt 139.16
Procent renhet ≥98%