Läs mer
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde |
| CAS | 201008-71-1 |
| Molekylformel | C6 H8 N2 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1H-Pyrazole-4-carboxaldehyde, 3,5-dimethyl-, 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O/c1-4-6(3-9)5(2)8-7-4/h3H,1-2H3,(H,7,8) |
| LEDER | Cc1n[nH]c(C)c1C=O |
| IUPAC-namn | 3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 124.14 |
| Formel vikt | 124.0637 |