Läs mer
3,5-dimetyl-lH-pyrazol-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10792663
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10792663 1 g 1g
10374612 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10792663 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC01201DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 113808-86-9
Molekylformel C6H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 140.142
MDL-nummer MFCD00159642
InChI-nyckel IOOWDXMXZBYKLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylpyrazole-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid, acmc-20a7j9, pyrazole carboxylic acid 1, ksc173i7f, 3,5-dimethylpyrazole-4-carboxylic, 3,5-dimethylpyrazole-4-carboxylicacid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,3,5-dimethyl
PubChem CID 2776164
IUPAC-namn 3,5-dimetyl-lH-pyrazol-4-karboxylsyra
LEDER CC1=C(C(=NN1)C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 140.14
Procent renhet 97%