Läs mer
3,5-dimetyl-1H-pyrazol-4-sulfonylklorid, 97 %
Produktkod. 15410478
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15410478 1 g 1g
15480696 250 mg 250mg
15420478 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15410478 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54050.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
CAS: 80466-78-0 | C5H7ClN2O2S | 194,63 g/mol
3,5-dimetyl-lH-pyrazol-4-sulfonylklorid används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3,5-dimetyl
-1H-pyrazol-4-sulfonylklorid används som farmaceutisk mellanprodukt.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80466-78-0
Molekylformel C5H7ClN2O2S
Molekylvikt (g/mol) 194.63
MDL-nummer MFCD04969910
InChI-nyckel NBGSZCQLPLYKJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-pyrazole-4-sulfonylchloride, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylpyrazol-4-yl chlorosulfone, 1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 3,5-dimethyl, pyrazole, 4-chlorosulfonyl-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-sulfonylchloride, #
PubChem CID 594587
IUPAC-namn 3,5-dimetyl-lH-pyrazol-4-sulfonylklorid
LEDER CC1=C(C(C)=NN1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 194.64
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.