Läs mer
3,5-dimetyl-1H-pyrazol, 99 %
Produktkod. 11489432
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11489432 50 g 50g
11499432 250 g 250g
11479432 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489432 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10157.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 67-51-6 | C5H8N2 | 96,13 g/mol
3,5-dimetyl-1H-pyrazol kombineras med krom(VI)-oxid, är ett värdefullt reagens för oxidation av primära och sekundära alkoholer till karbonylföreningar. Den reagerar med malonsyraestrar ger en familj av korskonjugerade monomera betainer. Det är ett vanligt reagens för framställning av pyrazolatoligerade komplex. Det används också för att framställa N-1-substituerade derivat med antibakteriell aktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3,5-dimetyl-1H-pyrazol kombineras med krom(VI)-oxid, är ett värdefullt reagens för oxidation av primära och sekundära alkoholer till karbonylföreningar. Den reagerar med malonsyraestrar ger en familj av korskonjugerade monomera betainer. Det är ett vanligt reagens för framställning av pyrazolatoligerade komplex. Det används också för att framställa N-1-substituerade derivat med antibakteriell aktivitet.
Löslighet Lösligt i vatten, metanol 0,1
g/ml.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-51-6
Molekylformel C5H8N2
Molekylvikt (g/mol) 96.13
MDL-nummer MFCD00005243
InChI-nyckel SDXAWLJRERMRKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylpyrazole, 1h-pyrazole, 3,5-dimethyl, 3,5 dmp, pyrazole, 3,5-dimethyl, 3,5-dwumetylopirazolu, unii-h21n865k9j, 3,5-dwumetylopirazolu polish, 3,5-dimethyl pyrazole, pyrazole,5-dimethyl, pubchem13256
PubChem CID 6210
IUPAC-namn 3,5-dimetyl-lH-pyrazol
LEDER CC1=CC(C)=NN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole
Smältpunkt 105 °C till 108 °C
pH 6.7
Kokpunkt 218 °C
Kvantitet 50 g
Beilstein 106325
Löslighetsinformation Löslig i vatten, metanol 0,1 g/ml.
Formel vikt 96.13
Procent renhet 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H361fd-Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.