Läs mer
3,5-dimetyl-1H-pyrrol-2-karbaldehyd,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3, 5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde |
| CAS Min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Linjär formel | Yes |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 123.15 |
| Procent renhet | 95% |