Läs mer
3,5-dimetyl-1H-pyrrol-2-karbaldehyd,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10580552
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10580552 1 g 1g
10069101 250 mg 250mg
10417174 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10580552 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC18004DA
Kemiska identifierare
CAS 2199-58-8
Molekylformel C7H9NO
Molekylvikt (g/mol) 123.155
MDL-nummer MFCD00111522
InChI-nyckel RDFZYUOHJBXMJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylpyrrole-2-carboxaldehyde, 3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-2-pyrrolecarboxaldehyde, pubchem2127, acmc-209fqe, ksc202o9r, 3,5-dimethyl-2-formylpyrrol, 2,4-dimethyl-5-formylpyrrole, 2-formyl-3,5-dimethylpyrrole
PubChem CID 270465
IUPAC-namn 3,5-dimetyl-lH-pyrrol-2-karbaldehyd
LEDER CC1=CC(=C(N1)C=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel Yes
Kvantitet 1 g
Formel vikt 123.15
Procent renhet 95%