Läs mer
3,5-Dimethyl-2-ethylpyrazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dimethyl-2-ethylpyrazine |
| CAS | 13925-07-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C8H12N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Ethyl-3,5-dimethyl-pyrazine, 2-Ethyl-3,5-dimethylpyrazine, 3-Ethyl-2,6-dimethylpyrazine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2/c1-4-8-7(3)10-6(2)5-9-8/h5H,4H2,1-3H3 |
| LEDER | CCc1ncc(C)nc1C |
| IUPAC-namn | 2-ethyl-3,5-dimethylpyrazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.19 |
| Visa mer |