Läs mer
3,5-Dimethyl-2-hydroxymethyl-4-nitropyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dimethyl-2-hydroxymethyl-4-nitropyridine |
| CAS | 149082-03-1 |
| Molekylformel | C8H10N2O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Esomeprazole Impurity 32 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O3/c1-5-3-9-7(4-11)6(2)8(5)10(12)13/h3,11H,4H2,1-2H3 |
| LEDER | Cc1cnc(CO)c(C)c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | (3,5-dimethyl-4-nitropyridin-2-yl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.17 |
| Formel vikt | 182.0691 |