missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,5-Dimethyl-4-[3-(3-methyl-5-isoxazolyl)propoxy]-benzonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dimethyl-4-[3-(3-methyl-5-isoxazolyl)propoxy]-benzonitrile |
| CAS | 130226-18-5 |
| Molekylformel | C16H18N2O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Win 61834 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N2O2/c1-11-7-14(10-17)8-12(2)16(11)19-6-4-5-15-9-13(3)18-20-15/h7-9H,4-6H2,1-3H3 |
| LEDER | Cc1cc(CCCOc2c(C)cc(cc2C)C#N)on1 |
| IUPAC-namn | 3,5-dimethyl-4-[3-(3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)propoxy]benzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.33 |
| Formel vikt | 270.1368 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?