Läs mer
3,5-dimetyl-4-hydroxybenzonitril, TRC
Produktkod. 30376142
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30376142 100 mg
30374000 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30376142 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD473480100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4198-90-7
Molekylformel C9H9NO
Molekylvikt (g/mol) 147.17
Synonym 4-Hydroxy-3,5-dimethyl-benzonitrile, 2,6-Dimethyl-4-cyanophenol, 4-Cyano-2,6-dimethylphenol, 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile
LEDER Cc1cc(cc(C)c1O)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9NO/c1-6-3-8(5-10)4-7(2)9(6)11/h3-4,11H,1-2H3
Formel vikt 147.0684