Läs mer
3,5-dimetyl-4-isoxazolkarbaldehyd, Thermo Scientific™
Produktkod. 10437802
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10437802 250 mg 250mg
10384182 1 g 1g
10623795 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10437802 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC00604CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 54593-26-9
Molekylformel C6H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 125.127
InChI-nyckel TVAYXKLCEILMEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarbaldehyde, 3,5-dimethylisoxazole-4-carbaldehyde, 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxaldehyde, 4-isoxazolecarboxaldehyde, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarboxaldehyde, 3,5-dimethyl-4-formalisoxazole, pubchem8682, acmc-1axd1, ksc496e3j, 3,5-dimethylisoxazol-4-carbaldehyde
PubChem CID 289576
IUPAC-namn 3,5-dimetyl-1,2-oxazol-4-karbaldehyd
LEDER CC1=C(C(=NO1)C)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dimethyl-4-isoxazolecarbaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 125.13
Procent renhet 97%