Läs mer
3,5-dimetyl-4-isoxazolkarbaldehyd, Thermo Scientific™
Produktkod. 10623795
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10623795 10 g 10g
10437802 250 mg 250mg
10384182 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10623795 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC00604EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 54593-26-9
Molekylformel C6H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 125.127
InChI-nyckel TVAYXKLCEILMEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarbaldehyde, 3,5-dimethylisoxazole-4-carbaldehyde, 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxaldehyde, 4-isoxazolecarboxaldehyde, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarboxaldehyde, 3,5-dimethyl-4-formalisoxazole, pubchem8682, acmc-1axd1, ksc496e3j, 3,5-dimethylisoxazol-4-carbaldehyde
PubChem CID 289576
IUPAC-namn 3,5-dimetyl-1,2-oxazol-4-karbaldehyd
LEDER CC1=C(C(=NO1)C)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dimethyl-4-isoxazolecarbaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 125.13
Procent renhet 97%