missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,5-Dimethyl-4-(methylthio)phenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dimethyl-4-(methylthio)phenol |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12OS/c1-6-4-8(10)5-7(2)9(6)11-3/h4-5,10H,1-3H3 |
| Formel vikt | 168.0609 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?