Läs mer
3,5-Dimethyl-4-nitropyridine 1-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dimethyl-4-nitropyridine 1-Oxide |
| CAS | 14248-66-9 |
| Molekylformel | C7 H8 N2 O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3,5-Dimethyl-4-nitropyridine N-Oxide, 4-Nitro-3,5-dimethylpyridine 1-Oxide, NSC 63056 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O3/c1-5-3-8(10)4-6(2)7(5)9(11)12/h3-4H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1cn(=O)cc(C)c1N(=O)=O |
| IUPAC-namn | 3,5-dimethyl-4-nitro-pyridine 1-oxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.5 |
| Formel vikt | 168.0535 |