Läs mer
3,5-dimetyl-4H-1,2,4-triazol-4-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10477042
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Bärnstensglasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10477042 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10792673 10 g Bärnstensglasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10477042 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD08995DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 3530-15-2
Molekylformel C4H8N4
Molekylvikt (g/mol) 112.136
MDL-nummer MFCD00051647
InChI-nyckel MIIKMZAVLKMOFM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 229800
IUPAC-namn 3,5-dimetyl-l,2,4-triazol-4-amin
LEDER CC1=NN=C(N1N)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethyl-4H-1,2,4-triazol-4-amine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 3,5-dimethyl-4h-1,2,4-triazol-4-amine, 4-amino-3,5-dimethyl-1,2,4-triazole, dimethyl-1,2,4-triazol-4-amine, dimethyl-4h-1,2,4-triazol-4-amine, 4h-1,2,4-triazol-4-amine, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-1,2,4-triazole-4-ylamine, acmc-1cpm8, 3,5-dimethyl-4-amino-1,2,4-triazole, 4-amino-3,5-dimethyl-1,2,4 triazole, 4h-1,2,4-triazol-4-amine,3,5-dimethyl
Formel vikt 112.14
Procent renhet 97%