Läs mer
(3,5-Dimethyl-isoxazol-4-yl)-acetic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3,5-Dimethyl-isoxazol-4-yl)-acetic acid |
| CAS | 2510-27-2 |
| Molekylformel | C7H9NO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO3/c1-4-6(3-7(9)10)5(2)11-8-4/h3H2,1-2H3,(H,9,10) |
| LEDER | Cc1onc(C)c1CC(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 155.15 |
| Formel vikt | 155.0582 |